Documentos Principais
A2795
Sigma-Aldrich
N-Acetil-D-galactosamina
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Acetamido-2-desoxi-D-galactose, D-GalNAc, N-Acetilcondrosamina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO6
Número CAS:
Peso molecular:
221.21
Beilstein:
2331340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
pf
160 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
chave InChI
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Descrição geral
A N-acetil-D-galactosamina (GalNAc), um aminoaçúcar, é um componente de muitas estruturas de glicano ligadas a O e N. Como difosfato de uridina (UDP)-GalNAc, o GalNAc é o açúcar ligado ao O inicial de muitos resíduos de serina e treonina em glicosilações de proteínas.
Aplicação
A N-acetil-D-galactosamina foi usada:
  • como um açúcar hapteno da aglutinina de Dolichos biflorus (DBA) no ensaio de ligação de esferas de lectina
  • para avaliar a especificidade da ligação de lectina usando a inibição de blot de lectina
  • em imuno-histoquímica para pré-adsorver a lectina de Wisteria floribunda
A N-acetil-D-galactosamina (GalNAc), um aminoaçúcar, é um componente de muitas estruturas de glicano com ligação a O e N. Como a UDP-GalNAc, a GalNAc é o açúcar ligado a O inicial para muitos resíduos de serina e treonina em glicosilações proteicas.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Malte Lenders et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 32(12), 2090-2097 (2016-09-30)
Renal and cardiac involvement is responsible for substantial morbidity and mortality in Fabry disease (FD). We analysed the incidence of FD-related renal, cardiac and neurologic end points in patients with FD on long-term enzyme replacement therapy (ERT). A retrospective analysis
Kai J Rogers et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(12), e0007819-e0007819 (2019-12-12)
Ebolavirus (EBOV) outbreaks, while sporadic, cause tremendous morbidity and mortality. No therapeutics or vaccines are currently licensed; however, a vaccine has shown promise in clinical trials. A critical step towards development of effective therapeutics is a better understanding of factors
Philip Steiner et al.
Frontiers in plant science, 11, 873-873 (2020-07-28)
Adaptation strategies in freezing resistance were investigated in Klebsormidium crenulatum, an early branching streptophyte green alga related to higher plants. Klebsormidium grows naturally in unfavorable environments like alpine biological soil crusts, exposed to desiccation, high irradiation and cold stress. Here
David J Gill et al.
Trends in cell biology, 21(3), 149-158 (2010-12-15)
O-GalNAc glycosylation of proteins confers essential structural, protective and signaling roles in eumetazoans. Addition of O-glycans onto proteins is an extremely complex process that regulates both sites of attachment and the types of oligosaccharides added. Twenty distinct polypeptide GalNAc-transferases (GalNAc-Ts)
Dezemon Zingue et al.
Scientific reports, 8(1), 6778-6778 (2018-05-02)
Contaminations and fastidiousness of M. ulcerans may have both hamper isolation of strains from environmental sources. We aimed to optimize decontamination and culture of environmental samples to circumvent both limitations. Three strains of M. ulcerans cultured onto Middlebrook 7H10 at
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf