N7764
Nicotinic acid mononucleotide
Sinônimo(s):
Nicotinate mononucleotide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
animal
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)[N]2=CC(=CC=C2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO9P/c13-8-7(5-20-22(17,18)19)21-10(9(8)14)12-3-1-2-6(4-12)11(15)16/h1-4,7-10,13-14H,5H2,(H,15,16)(H2,17,18,19)
chave InChI
IUJWGLOJJKFASX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)