R7750
D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
D-Ribofuranose 5-phosphate disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
6.0-15.0% water (Karl Fischer)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
Na: 15.0-17.0% (dry basis)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.H2O/c6-3-2(1-12-14(9,10)11)13-5(8)4(3)7;;;/h2-8H,1H2,(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4-,5?;;;/m1.../s1
chave InChI
HKCYZJCJVGKHNA-IREXRYMASA-L
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3