D3126
2-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt
≥95% (ICP-AES)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (inorganic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (ICP-AES)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
traços de cátion
Na: 14.0-19.0% (dry basis)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)CC=O
InChI
1S/C5H11O7P.Na.H/c6-2-1-4(7)5(8)3-12-13(9,10)11;;/h2,4-5,7-8H,1,3H2,(H2,9,10,11);;
chave InChI
VKWGIGKPYXQSGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)