Documentos Principais
A5707
Sigma-Aldrich
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate
≥80%
Sinônimo(s):
Sodium N-[[[(4S)-4-amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartate (2:1)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 536,00
50 MG
R$ 1.833,00
250 MG
R$ 6.328,00
R$ 536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 536,00
50 MG
R$ 1.833,00
250 MG
R$ 6.328,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N4Na2O6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
334.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥80%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CCCNC(=N)N[C@@H](CC([O-])=O)C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H18N4O6.2Na.H2O/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-;;;/m0.../s1
chave InChI
UCTAVRCIKYVVFI-VDBFCSKJSA-L
Aplicação
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate has been used in the spectrophotometric measurement of argininosuccinate lyase (ASL) enzymatic activity in cell extracts.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Liyan Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34599-34611 (2013-10-19)
Argininosuccinic aciduria (ASA) is an autosomal recessive urea cycle disorder caused by deficiency of argininosuccinate lyase (ASL) with a wide clinical spectrum from asymptomatic to severe hyperammonemic neonatal onset life-threatening courses. We investigated the role of ASL transcript variants in