P5514
Pyrilamine maleate salt
Sinônimo(s):
Mepyramine maleate salt, N-(4-Methoxyphenyl)methyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine maleate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
originador
Watson
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1
InChI
1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Aplicação
- to treat Cassiopea sp. as H1 receptor antagonist[1]
- to intraperitoneally inject mice to prevent the release of endogenous histamine[2]
- in membrane binding assay to determine the Ki values and in the comparative inhibitory concentration (IC50) studies by whole-cell patch clamp technique[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?