C4382
Cloreto de carbamoilcolina
≥98% (titration), crystalline
Sinônimo(s):
Carbacol, Cloreto de (2-hidroxietil)trimetilamônio carbamato, Cloreto de carbamilcolina
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
crystalline
cor
white
pf
210 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g/mL
ethanol: 20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
chave InChI
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , CHRNA2(1135)
mouse ... Chrm1(12669)
rat ... Chrm1(25229) , Chrm2(81645) , Chrm3(24260) , Chrna2(170945) , Chrna3(25101) , Chrna4(25590)
Aplicação
- para estimular a secreção de insulina em camundongos transgênicos
- para induzir a contração de células-tronco derivadas de tecido adiposo humano (hASC) não diferenciadas e diferenciadas
- para mediar a constrição da íris em estudos de reflexo pupilar à luz em camundongos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?