Selecione um tamanho
R$ 1.208,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.208,00
Produtos recomendados
descrição
acidic protease
Formulário
powder
atividade específica
≥0.2 unit/mg solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)