Key Documents
H4522
Sigma-Aldrich
Soro humano
from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sinônimo(s):
plasma humano, soro humano, soros humanos
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
fonte biológica
human male plasma (Type AB)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
composição
hemoglobin, ≤30 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
O soro AB humano é usado em aplicações de engenharia de tecidos, transplante e terapia celular para expansão de células-tronco mesenquimais (MSC) de tecido adiposo ou células estromais mesenquimais de medula óssea humana; para produção e transplante de enxertos de célula-tronco epiteliais límbicas padronizadas; para expansão ex vivo de células NK de sangue periférico em meio de expansão de células-tronco hematopoiéticas; e para aprimoramento de tecnologia de cultura de ilhotas humanas pré-transplante.
O soro humano foi usado: como um componente de solução salina tamponada com fosfato e detergente Tween® (PBST) no ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), como uma amostra biológica simulada para avaliar o desempenho do ensaio ELISA em papel com amostras biológicas complexas, como um diluente para criar uma série de diluições da amostra de linha de base para a geração da curva padrão para NISTmAb adicionado ao soro, bem como para a amostra do paciente com mieloma múltiplo (MM) MM2232
Ações bioquímicas/fisiológicas
O soro humano AB é tipicamente obtido ao permitir que o sangue total coagule naturalmente, o que é conhecido como soro fora do coágulo (OTC). O soro humano obtido a partir do sangue total coagulado é preferível, pois geralmente contém níveis mais altos e uma gama mais diversificada de fatores de crescimento para o crescimento celular ideal. O soro humano de doadores do tipo sanguíneo AB carece de anticorpos específicos para os antígenos dos tipos sanguíneos A e B. Isso o torna um soro doador universal, adequado para vários tipos de cultura de células, incluindo linhas de células-tronco humanas.
Embalagem
A embalagem pode variar em lotes diferentes devido à escassez de frascos usados para embalar esse produto. A presença ou ausência de envoltório retrátil ao redor da tampa do frasco não’ afeta a integridade/esterilidade do produto.
Advertência
Todos os doadores são testados e deve-se comprovar que não são reativos às hepatites B e C, nem ao anticorpo do vírus da imunodeficiência humana (HIV), por ELISA. Contudo, produtos de origem humana devem ser considerados potencialmente infecciosos e manuseados de acordo.
Nota de análise
Testado quanto à presença de endotoxinas
Outras notas
Não é usual que nossos produtos de soro humano sejam turvos. Este produto é originário de soro agregado e turbidez indica a presença de lipídios no soro. Não estão disponíveis produtos de soro humano límpidos, sem lipídios.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Sera human lyophilized powder (from clotted whole blood)
Sigma-Aldrich
S2257
Sera human
Soro humano
Sigma-Aldrich
SAE0012
Soro humano
vibrant-m
ERMDA474IFCC
Human Serum (CRP)
Soro
Sigma-Aldrich
M5905
Soro
Michelle Baker et al.
Scientific reports, 7(1), 8329-8329 (2017-08-23)
In worldwide conditions of increasingly antibiotic-resistant hospital infections, it is important to research alternative therapies. Bdellovibrio bacteriovorus bacteria naturally prey on Gram-negative pathogens, including antibiotic-resistant strains and so B. bacteriovorus have been proposed as "living antibiotics" to combat antimicrobially-resistant pathogens.
Ernest Y Lee et al.
Nature communications, 10(1), 1012-1012 (2019-03-06)
Amphiphilicity in ɑ-helical antimicrobial peptides (AMPs) is recognized as a signature of potential membrane activity. Some AMPs are also strongly immunomodulatory: LL37-DNA complexes potently amplify Toll-like receptor 9 (TLR9) activation in immune cells and exacerbate autoimmune diseases. The rules governing
Lawrence Fong et al.
Cancer discovery, 10(1), 40-53 (2019-11-17)
Adenosine mediates immunosuppression within the tumor microenvironment through triggering adenosine 2A receptors (A2AR) on immune cells. To determine whether this pathway could be targeted as an immunotherapy, we performed a phase I clinical trial with a small-molecule A2AR antagonist. We
Iria Gomez-Tourino et al.
Nature communications, 8(1), 1792-1792 (2017-11-28)
Defects in T cell receptor (TCR) repertoire are proposed to predispose to autoimmunity. Here we show, by analyzing >2 × 10
Jason P Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(33), 16541-16550 (2019-07-28)
Non-Hodgkin lymphomas (NHLs) make up the majority of lymphoma diagnoses and represent a very diverse set of malignancies. We sought to identify kinases uniquely up-regulated in different NHL subtypes. Using multiplexed inhibitor bead-mass spectrometry (MIB/MS), we found Tyro3 was uniquely
Artigos
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.