P7059
Solução salina tamponada com fosfato
10X, liquid, pH 7.2-7.6 (1x solution), for molecular biology
Sinônimo(s):
PBS
About This Item
Produtos recomendados
product name
Solução salina tamponada com fosfato, 10× PBS for Western blots and IP
grau
for molecular biology
esterilidade
0.2 μm filtered
forma
liquid
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
pH
7.2-7.6(1x solution)
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Componentes
- 30mM sodium phosphate
- 1.5 M sodium chloride
- 10.5 mM potassium phosphate
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.