P5493
Solução salina tamponada com fosfato
10X, solution, pH 7.2-7.6 (25 °C), BioPerformance Certified, for molecular biology
Sinônimo(s):
PBS
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Solução salina tamponada com fosfato, 10× concentrate, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
grau
BioPerformance Certified
for molecular biology
Nível de qualidade
100
200
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
solution
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Impurezas
Bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
cor
colorless
pH
7.2-7.6 (25 °C)
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
adequação
suitable for
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
aplicação(ões)
advanced drug delivery
atividade externa
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
cadeia de caracteres SMILES
OP(=O)(O)[O-].OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[K+].[K+]
InChI
InChI=1S/2ClH.2K.3Na.2H3O4P/c;;;;;;;2*1-5(2,3)4/h2*1H;;;;;;2*(H3,1,2,3,4)/q;;5*+1;;/p-5
chave InChI
LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I
Aplicação
- como solução de lavagem de células em células-tronco de polpa dentária (DPSC) humanas
- para estudos de perfusão em amostras de cérebro dissecado
- como solução de lavagem para preparo de amostras de células de cultura de neurônios para marcação imunofluorescente e imunocitoquímica
- como solução de lavagem de ovário e esperma durante a cultura e a fertilização in vitro
Embalagem
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.