P4474
Solução salina tamponada com fosfato
liquid, pH 7.4, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PBS
About This Item
Produtos recomendados
product name
Solução salina tamponada com fosfato, pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
pH
7.4
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.