P4244
Solução salina tamponada com fosfato
liquid, pH 7.2 (25 °C), autoclaved
Sinônimo(s):
PBS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Solução salina tamponada com fosfato, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
descrição
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
Formulário
liquid
pH
7.2 (25 °C)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)