Documentos Principais
P1107
Sigma-Aldrich
Mistura de reação JumpStart REDTaq® ReadyMix
for High-throughput PCR of complex templates
Sinônimo(s):
High throughput PCR, Hot start PCR master mix, Hot start master mix, Hot start taq master mix
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
Formulário
liquid
uso
sufficient for 100 reactions
sufficient for 400 reactions
Características
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
concentração
0.75 units/reaction (50 μL reaction volume)
técnica(s)
PCR: suitable
cor
red
entrada
purified DNA
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
JumpStart REDTaq ReadyMix PCR Reaction Mix for High Throughput PCR is formulated with REDTaq Genomic DNA polymerase for amplification of more complex templates and genomic templates. This mix contains optimized enzyme and dye concentrations to provide increased length and yield on the more difficult templates.
A mistura de reação para PCR JumpStart REDTaq® ReadyMix é uma solução preparada que combina os benefícios de desempenho da PCR hot start com a dupla praticidade do ReadyMix e do REDTaq da Sigma. A mistura-mestre inclui a Taq DNA polimerase JumpStart da Sigma, desoxinucleotídeos 99% puros, tampão e corante vermelho inerte em um concentrado de reação otimizado 2×. Adicione 25 μl de ReadyMix a primers, molde e água para um volume final de reação de 50 μl. O anticorpo JumpStart Taq na mistura de reação inativa a Taq DNA polimerase em temperatura ambiente. Durante a primeira etapa de desnaturação da PCR, o complexo se dissocia e a atividade da polimerase é totalmente restaurada. O corante vermelho inerte não afeta o sequenciamento automatizado, a digestão por enzimas de restrição, a ligação nem outras manipulações a jusante (downstream). O produto de PCR é facilmente separado do corante por métodos padrão de purificação, caso necessário. O mecanismo “hot start” permite a configuração em temperatura ambiente, tornado esse sistema ideal para aplicações de alto rendimento.
Aplicação
JumpStartREDTaq®ReadyMix Reaction Mix has been used:
  • For multiplex PCR
  • For amplification with reduced non-specific amplification
  • For high throughput PCR amplification of complex templates
  • In the amplification of primers developed for the pathogenicity-associated genes of Clavibacter michiganensis
  • For PCR amplification of the human TMPRSS6 gene
Características e benefícios
  • A REDTaq® DNA polimerase JumpStart, uma enzima de hot start inativada por anticorpo, foi desenvolvida para minimizar a amplificação inespecífica, ao mesmo tempo em que aumenta a especificidade e produção do alvo.
  • A Taq DNA polimerase JumpStart oferece melhor amplificação, independentemente da concentração do molde
  • O REDTaq JumpStart ReadyMix reduz as etapas de pipetagem e o risco de contaminação. O mecanismo “hot start” permite a configuração em temperatura ambiente, tornado esse sistema ideal para aplicações de alto rendimento
  • O corante vermelho inerte permite verificar facilmente que o reagente foi devidamente misturado
  • Não são necessários outros corantes de carregamento. As alíquotas podem ser aplicadas diretamente em um gel de agarose após a reação
Embalagem
O volume-padrão de reação é 50 μl
20RXN é envasado como 1 × 500 μl
100RXN é envasado como 1 × 2,5 ml
800RXN é envasado como 1 × 20 ml
Definição da unidade
Uma unidade incorpora 10 nmol de dNTPs totais em DNA precipitável em ácido em 30 min a 74 °C.
Outras notas
Veja informações mais detalhadas sobre os produtos JumpStart REDTaq e ReadyMix em www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Informações legais
A compra deste produto inclui imunidade contra processos judiciais relacionados às patentes especificadas no encarte do produto, para ser usado apenas na quantidade adquirida para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum outro direito de patente (como, por exemplo, os direitos de patente de processos de nucleases 5′) é transmitido expressamente, implícito ou por embargo. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Anticorpo licenciado para uso em pesquisa in vitro sob as patentes dos EUA n.º 5.338.671 e 5.587.287, e as patentes correspondentes em outros países.
Use of this product is covered by one or more of the following US patents and corresponding patent claims outside the US: US 8,404,464 and US 7,972,828. The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jarred Yasuhara-Bell et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 65(Pt 3), 811-826 (2014-12-08)
The genus Clavibacter contains one recognized species, Clavibacter michiganensis. Clavibacter michiganensis is subdivided into subspecies based on host specificity and bacteriological characteristics, with Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis causing bacterial canker of tomato. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis is often spread through
E Beutler et al.
Blood cells, molecules & diseases, 44(1), 16-21 (2009-10-13)
Male subjects with iron deficiency from the general population were examined for polymorphisms or sporadic mutations in TMPRSS6 to identify genetic risk factors for iron deficiency anemia. Three uncommon non-synonymous polymorphisms were identified, G228D, R446W, and V795I (allele frequencies 0.0074
Richard Splivallo et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1437-1437 (2019-07-19)
Truffle fungi are well known for their enticing aromas partially emitted by microbes colonizing truffle fruiting bodies. The identity and diversity of these microbes remain poorly investigated, because few studies have determined truffle-associated bacterial communities while considering only a small
Wenqin Wang et al.
BMC plant biology, 10, 205-205 (2010-09-18)
Members of the aquatic monocot family Lemnaceae (commonly called duckweeds) represent the smallest and fastest growing flowering plants. Their highly reduced morphology and infrequent flowering result in a dearth of characters for distinguishing between the nearly 38 species that exhibit
John C Hafner et al.
Journal of biogeography, 38(6), 1077-1097 (2011-08-13)
AIM: The rodent genus Microdipodops (kangaroo mice) includes two sand-obligate endemics of the Great Basin Desert: M. megacephalus and M. pallidus. The dark kangaroo mouse, M. megacephalus, is distributed throughout the Great Basin and our principal aims were to formulate
Artigos
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Protocolos
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.