S5193
ReadyMix JumpStart™ Taq SYBR® Green™
for quantitative PCR, without MgCl2 in buffer
Sinônimo(s):
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
Selecione um tamanho
R$ 462,00
Disponível para enviar em09 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 462,00
Disponível para enviar em09 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Formulário
liquid
uso
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 400 reactions
Características
dNTPs included
hotstart
concentração
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
técnica(s)
qPCR: suitable
cor
colorless
entrada
purified DNA
adequação
suitable for PCR
aplicação(ões)
agriculture
compatibilidade
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7500 Fast
for use with ABI 7500
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
for use with ABI ViiA 7
for use with Bio-Rad CFX384
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad MJ Chromo4
for use with Bio-Rad MJ Opticon 2
for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler
for use with Bio-Rad MJ Opticon
for use with Bio-Rad MiniOpticon
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex
for use with Illumina Eco qPCR
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
for use with Roche LightCycler 480
for use with Strategene Mx3000P
for use with Strategene Mx3005P
for use with Strategene Mx4000
método de detecção
SYBR® Green
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- During RNA extraction, reverse transcription and Quantitative PCR[1]
- During analysis of leptin and leptin receptor expression. (PCR and melting curve analyses were performed)[2]
- For tissue RNA Isolation. (PCR and melting curve analyses were performed)[3]
- in real-time PCR (RT-PCR) of reverse-transcribed cDNA template[4][5]
- For qPCR amplifications using SYBR
- For multiplex PCR
Características e benefícios
- Proporciona os benefícios da PCR hot start inativada por anticorpos com a detecção com SYBR Green em uma solução ReadyMix ideal para aplicações de alto rendimento; é preciso apenas primers e um molde
- A Taq DNA polimerase JumpStart™ impede a amplificação de produtos não específicos, o que aumenta a eficiência e a produção do alvo
- A ReadyMix JumpStart™ Taq SYBR® Green para qPCR à base de SYBR é formulada com MgCl2 ou envasada em um frasco diferente para facilitar a otimização. As misturas ReadyMix são compatíveis com instrumentos que usam tubos e placas
- Esta mistura-mestre permite manter a consistência de uma reação para outra.
- Projetada para minimizar a contaminação
- Menos dímeros de primer
- Tempo de preparo reduzido em comparação com métodos Hot Start® manual ou com cera
- Permite o preparo em temperatura ambiente e contém um corante fluorescente, ideal para aplicações de qPCR
Embalagem
20RXN é envasado como 1 × 500 μl
100RXN é envasado como 1 × 2,5 ml
400RXN é envasado como 1 × 10 ml
500RXN é envasado como 1 × 12,5 ml
Outras notas
Princípio
O SYBR Green I, um corante de ligação ao DNA fluorescente comumente usado, se liga a todo o DNA dupla-fita, e a detecção é monitorada pela medição do aumento de fluorescência durante todo o ciclo. O SYBR Green I tem máximos de excitação e emissão de 494 nm e 521 nm, respectivamente. As configurações do instrumento para o corante de referência ROX são satisfatórias para medir o corante de referência para PCR quantitativa. A especificidade da detecção por QPCR à base de SYBR da Sigma é consideravelmente aumentada pela incorporação de uma taq polimerase mediada por hot start, a JumpStart Taq.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
Protocolos
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Nosso protocolo SYBR Green qPCR é um método desenvolvido para detectar a quantificação precisa da expressão gênica e das reações de RT-PCR
Conteúdo relacionado
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR
A RT-qPCR, ou PCR de transcrição reversa quantitativa, combina os efeitos da transcrição reversa e da PCR quantitativa ou PCR em tempo real para amplificar e detectar alvos específicos. A RT-qPCR tem várias aplicações, incluindo a quantificação dos níveis de expressão gênica, a validação da interferência de RNA (RNAi) e a detecção de agentes patogênicos, como vírus.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.