11636103001
Roche
PCR Master
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase), sufficient for 200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
Sinônimo(s):
PCR
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 200 reactions
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase)
Nível de qualidade
Características
dNTPs included
hotstart: no
embalagem
kit of 1 (2 components)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
PCR: suitable
entrada
purified DNA
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Lack of restriction endonuclease:
The enzyme originally isolated from T. aquaticus BM lacks Taq I restriction endonuclease activity.
The PCR Master is stable at +2 to +8 °C, allowing immediate PCR without the time-consuming thawing of reagents.
Aplicação
Características e benefícios
- Reliable reproducible results:
- Convenience:
- Prevent PCR carryover:
- Ready for immediate use:
Embalagem
Qualidade
Outras notas
Informações legais
Somente componentes do kit
- PCR Master Mix (10 vials) 2x concentrated
- Water, PCR Grade (5 vials)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents for reducing the error rate of Taq DNA polymerase and PCR selection guide.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.