N6013
Nutrient Mixture F-10 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ham’s F-10
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- to culture lamina cribrosa explants
- in in vitro culture of lizard tail regenerate
- for culturing of lizard embryo-fibroblasts
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation