D8062
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Mistura 1:1 de DME/F-12
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura de nutrientes de Ham F-12, With L-glutamine and sodium bicarbonate, without HEPES, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: 3.15 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to maintain human lung and colorectal cancer cell lines for the biological evaluation of the secondary metabolites[1]
- to culture human kidney-2 (HK-2) cells and as a component of the assay medium for lysophosphatidylcholine (LPC) treatment[2]
- to culture mouse squamous cell carcinoma (SCCVII) tumor cells[3]
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.