Documentos Principais
F0715
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-10 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ham’s F-10
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 302,00
R$ 302,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 302,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
R$ 302,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Supports the growth of human diploid cells, white blood cells for chromosomal analysis, primary explants of rat, rabbit and chicken tissues.
Reconstituição
Supplement with 0.146 g/L L−glutamine
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation