Documentos Principais
N2147
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-10 Ham
With HEPES, without sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ham’s F-10
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Nutrient Mixture F-10 Ham, With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pH
>7.2
componentes
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Reconstituição
Supplement with 0.146 g/L L-glutamine.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Xiukun Wang et al.
Development (Cambridge, England), 146(13) (2019-06-14)
Epigenetic regulation, including histone-to-protamine exchanges, controls spermiogenesis. However, the underlying mechanisms of this regulation are largely unknown. Here, we report that PHF7, a testis-specific PHD and RING finger domain-containing protein, is essential for histone-to-protamine exchange in mice. PHF7 is specifically
Artigos
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation