Merck
Pular para
D6046
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate, sodium pyruvate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - baixo teor de glicose, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Este meio de glicose DMEM-low é um meio completo, concentrado 1x, com adição de piruvato de sódio. Ele também difere da formulação original do DMEM-Hi em que a piridoxina é substituída por piridoxal. O piridoxal é um componente instável do meio.
Application
O meio de Eagle modificado por Dulbecco com baixo teor de glicose é uma forma líquida totalmente suplementada da formulação original de Dulbecco, com uma exceção importante. O piridoxal, que é um aldeído, foi substituído por piridoxina. Esta modificação demonstrou melhorar a estabilidade do meio.
O meio de Eagle modificado por Dulbecco com baixo teor de glicose foi usado na manutenção/cultivo de células de mamíferos.[1]
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
FG0415D5921D9443
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
components
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
components
phenol red: no
sodium pyruvate: no
glucose: low
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: 3.7 g/L
sodium pyruvate: no
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.584 g/L
phenol red: no
HEPES: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does your low glucose DMEM (Model No.: D6046) contain vitamin D or vitamin A? I look forward to your reply.
    1 answer
    1. This product does not contain Vitamin D or Vitamin A.
      Helpful?
  2. Is DMEM a suitable media for growth of human dermal papilla cells, human fibroblast cells
    1 answer
    1. The formulation of this medium is detailed in the table at the link below. Please refer to the supplier of the cells and/or the published literature for details regarding the media requirements for the exact cell types and model systems in question.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/223/143/d6046for.pdf
      Helpful?
  3. D6046ですがラベルの表記にはピルビン酸が記載されていないにも関わらずWeb上ではピルビン酸を含むとなっています。 大抵の商品はピルビン酸を含む場合、ラベルに明記してあります。入っているのが正しいのでしょうか?
    1 answer
    1. Yes, this product contains 0.11 g/L of pyruvic acid. Please see the chart below that lists of the components for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/223/143/d6046for.pdf