Documentos
D5671
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, without ʟ-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Este meio de glicose DMEM-Hi é um meio completo concentrado 1x, sem adição de fatores (modificações comuns), como L-alanil-L-glutamina, HEPES ou piruvato de sódio. Ele difere da formulação original do DMEM-Hi em que a piridoxina é substituída por piridoxal. O piridoxal é um componente instável do meio. Este meio requer suplementação com L-glutamina ou L-alanil-L-glutamina.
Aplicação
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Reconstituição
Suplementar com 0,584 g/l de L-glutamina.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Smita Krishnaswamy et al.
PloS one, 13(10), e0203389-e0203389 (2018-10-30)
Cellular regulatory networks are not static, but continuously reconfigure in response to stimuli via alterations in protein abundance and confirmation. However, typical computational approaches treat them as static interaction networks derived from a single time point. Here, we provide methods
Massiel Cepeda-Molero et al.
PLoS pathogens, 13(10), e1006706-e1006706 (2017-10-31)
Enteropathogenic E. coli (EPEC) is a human pathogen that causes acute and chronic pediatric diarrhea. The hallmark of EPEC infection is the formation of attaching and effacing (A/E) lesions in the intestinal epithelium. Formation of A/E lesions is mediated by
Victoria Gillan et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 452-452 (2017-12-07)
Resistance to anthelmintic drugs is a major problem in the global fight against parasitic nematodes infecting humans and animals. While previous studies have identified mutations in drug target genes in resistant parasites, changes in the expression levels of both targets
Debora Lia et al.
Journal of cell science, 131(12) (2018-06-01)
Accumulation of 8-oxoguanine (8-oxoG) in mitochondrial DNA and mitochondrial dysfunction have been observed in cells deficient for the DNA glycosylase OGG1 when exposed to oxidative stress. In human cells, up to eight mRNAs for OGG1 can be generated by alternative
Marwa El Soury et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 11, 157-157 (2018-06-06)
Peripheral nerves are characterised by the ability to regenerate after injury. Schwann cell activity is fundamental for all steps of peripheral nerve regeneration: immediately after injury they de-differentiate, remove myelin debris, proliferate and repopulate the injured nerve. Soluble Neuregulin1 (NRG1)
Artigos
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Protocolos
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
Protocolo do ensaio de MTT para medir a viabilidade e proliferação celular, bem como a citotoxicidade. Instruções para o preparo do reagente MTT e exemplos de aplicações.