Documentos Principais
MWSDS17S
Sigma-Aldrich
Peptide Molecular Weight Marker
mol wt 2,500-17,000 Da
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
peso molecular
glucagon 3,480
myoglobin (1-153) 16,950
myoglobin I (56-131) 8,160
myoglobin I + II (1-131) 14,440
myoglobin I + III (56-153) 10,600
myoglobin II (1-55) 6,210
myoglobin III (132-153) 2,510
2,500-17,000 Da
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eduardo L V Silveira et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to