Documentos Principais
A3678
Sigma-Aldrich
Persulfato de amônio
for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥98%
Sinônimo(s):
PA, PER, PSA, Peroxidissulfato de amônio, Peroxodissulfato de amônio
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2S2O8
Número CAS:
Peso molecular:
228.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
eCl@ss:
38030421
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.22
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.9 (vs air)
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
técnica(s)
electrophoresis: suitable
traços de ânion
chloride (Cl-): <10 ppm
traços de cátion
Fe: <10 ppm
heavy metals (as Pb): <50 ppm
atividade externa
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
chave InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O persulfato de amônio (APS) é um reagente amplamente utilizado em bioquímica e biologia molecular para o preparo géis de poliacrilamida. O APS forma radicais livres de oxigênio em solução aquosa por um mecanismo catalisado por base. As bases mais utilizadas como catalisadores são as aminas terciárias, como TEMED (N,N,N′,N′-tetrametilenodiamina) ou DMAPN (3-dimetilaminopropionitrila). Os radicais livres causam a polimerização de acrilamida e bis-acrilamida, formando uma matriz de gel que pode ser usada para separar macromoléculas por tamanho. O APS também foi utilizado para estudar interações entre proteínas através de reação química de reticulação fotoiniciada.
Aplicação
Catalisador para polimerização de gel de acrilamida.
O persulfato de amônio foi usado no preparo de géis de poliacrilamida e hidrogéis de acrilamida.
Nota de análise
Testado para uso na polimerização de acrilamida.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Relationships among cell morphology, intrinsic cell stiffness and cell-substrate interactions.
Chiang MY et al.
Biomaterials, 34, 9754-9754 (2013)
Chemistry for the analysis of protein-protein interactions: rapid and efficient cross-linking triggered by long wavelength light.
Fancy DA and Kodadek T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96, 6020-6020 (1999)
Composite three-dimensional woven scaffolds with interpenetrating network hydrogels to create functional synthetic articular cartilage.
Liao IC et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5833-5833 (2013)
Maurer HR
Disc Electrophoresis and Related Techniques of Polyacrylamide Gel Electrophoresis (1978)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: Electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36, 29-29 (2010)
Artigos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.