GE17-0446-01
Calibration Kit Low Molecular Weight For Electrophoresis
Cytiva 17-0446-01
Sinônimo(s):
Calibration Kit, Low Molecular Weight Standard
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 10 vials
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0446-01
condição de armazenamento
(Unopened vials should be s-red at 4°C)
cor
White
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Determine molecular weight of uncharacterized protein samples with precision by comparison with carefully selected standards.
- Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances.
- Bands can be visualized by using Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue, or silver staining.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)