This product is suitable for silver staining and compatible with gels and buffers from other suppliers. Please see the link below to review the product technical bulletin, including the recommended protocol:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/562/s8445bul.pdf
S8445
SigmaMarker™
wide range, mol wt 6,500-200,000 Da
Sinônimo(s):
protein markers, protein standards
Selecione um tamanho
R$ 784,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 784,00
Em estoqueDetalhes
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
uso
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
1 vial sufficient for 50-100 PhastGels
peso molecular
6,500-200,000 Da
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Aprotinin, bovine lung (6,500)
α-Lactalbumin, bovine milk (14,200)
Trypsin inhibitor, soybean (20,000)
Trypsinogen, bovine pancreas (24,000)
Carbonic anhydrase, bovine erythrocytes (29,000)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, rabbit muscle (36,000)
Ovalbumin, chicken egg (45,000)
Glutamic dehydrogenase, bovine liver (55,000)
Albumin, bovine serum (66,000)
Phosphorylase B, rabbit muscle (97,000)
β-Galactosidase, E. coli (116,000)
Myosin, porcine heart (200,000)
Reconstituição
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Can the marker be used when the staining method used is Silver staining? Is the marker compatible with Gel and buffers from other makers too. We are considering purchasing the marker for using also as control in Proteomics analysis. Regards,
1 answer-