Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
A8887
Sigma-Aldrich
Acrilamida
suitable for electrophoresis, ≥99%
Sinônimo(s):
2-Propenamida, Amida de ácido acrílico
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
71.08
Beilstein:
605349
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
eCl@ss:
39031205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.22
densidade de vapor
2.45 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99%
forma
crystals
técnica(s)
electrophoresis: suitable
pb
125 °C/25 mmHg (lit.)
pf
82-86 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
adequação
suitable for electrophoresis
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A acrilamida (AA) é uma neurotoxina e um carcinógeno. Produtos de batata, como batata-frita, salgadinhos de batata e diversos produtos baseados em cereal, contêm acrilamida. Esse composto orgânico altamente reativo tem capacidade de polimerização para formar poliacrilamida.
A acrilamida atua como redutor da fluorescência do triptofano. A acrilamida alquila os grupos SH de cisteína e resíduos ε-NH2 de lisina de proteínas durante a eletroforese. A bis-acrilamida é necessária para a reticulação e a acrilamida é vital para a polimerização de monômeros. A acrilamida, junto com a bis-acrilamida, reticula para formar géis de poliacrilamida, que é usado para separar proteínas e outras biomoléculas.
Aplicação
A acrilamida foi usada:
  • para aglomerar a rede de filamentos intermediários de vimentina e queratina nas células K562
  • para preparar e caracterizar substratos de cultura moles
  • na síntese de hidrogéis
  • para determinação de proteínas por eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE)
A acrilamida foi usada:
  • para sintetizar hidrogéis
  • para preparar gel de poliacrilamida
  • para aglomerar a rede de filamentos intermediários de vimentina e queratina
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Use of potato flour in bread and flat bread
Flour and Breads and Their Fortification in Health and Disease Prevention, 247-259 (2011)
Expression and Ni-NTA-Agarose Purification of Recombinant Hepatitis C Virus E2 Ectodomain Produced in a Baculovirus Expression System
Gomez-Gutirrrez J, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2018)
A large deformation viscoelastic model for double-network hydrogels
Mao Y, et al.
Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 100, 103-130 (2017)
Matrix stiffness modulates formation and activity of neuronal networks of controlled architectures
Lantoine J, et al.
Biomaterials, 89, 14-24 (2016)
Voltage-induced wrinkle performance in a hydrogel by dielectric elastomer actuation
Tang C, et al.
Polymer, 10(7), 697-697 (2018)