M3913
SigmaMarker™
low range, mol wt 6,500-66,000 Da
Sinônimo(s):
protein markers, protein standards
Selecione um tamanho
R$ 627,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 627,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
uso
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
vial sufficient for 50-100 PhastGels
peso molecular
6,500-66,000 Da
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Aprotinin, bovine lung (6,500)
α-Lactalbumin, bovine milk (14,200)
Trypsin inhibitor, soybean (20,000)
Trypsinogen, bovine pancreas (24,000)
Carbonic anhydrase, bovine erythrocytes (29,000)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, rabbit muscle (36,000)
Ovalbumin, chicken egg (45,000)
Albumin, bovine serum (66,000)
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)