M7653
Medium 199
With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 Solution, TCM 199
About This Item
Produtos recomendados
product name
Medium 199, With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Conteúdo relacionado
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.