F6428
Reagente de glicerol livre
used for quantitative enzymatic determination of glycerol
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
uso
40 mL sufficient for 50 reactions
cor
white to off-white
grupo funcional
hydroxyl
doença(s) relevante(s)
obesity
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(C(CO)O)O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O Kit de Determinação de Triglicerídeos no Soro (Número do Catálogo TR0100) oferece uma solução abrangente para avaliar glicerol, triglicerídeos verdadeiros ou triglicerídeos totais em amostras de soro ou plasma. Utilizando a hidrólise enzimática por lipase, os triglicerídeos são convertidos em glicerol e ácidos graxos livres, possibilitando uma quantificação precisa através de reações enzimáticas acopladas pelo F6428.
Diferente de muitos reagentes comerciais para triglicerídeos, este método distingue entre o glicerol endógeno e o glicerol derivado da hidrólise por lipase dos glicerídeos. Com esta tecnologia avançada, os pesquisadores podem analisar com confiança os níveis de glicerol com precisão e confiabilidade excepcionais.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Processo simplificado: Otimize seu fluxo de trabalho com um único reagente, oferecendo um tempo de reação rápido de 5 minutos.
- Design intuitivo: Elimine a necessidade de pesar ou misturar múltiplos reagentes, garantindo facilidade de uso e eficiência.
Princípio
Ligação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance