M4780
Meio mínimo essencial de Eagle
With Hanks′ salts, ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
product name
Meio mínimo essencial de Eagle, With Hanks′ salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
Earle’s salts (5% CO2): no
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
glucose: yes
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.