Documentos Principais
L9150
Sigma-Aldrich
N-Lauroilsarcosina
detergent for use in cell lysis
Sinônimo(s):
Lauroil sarcosinato de sódio, N-dodecanoil-N-metilglicina, Sarcosil NL
Selecione um tamanho
50 G
R$ 258,00
100 G
R$ 435,00
250 G
R$ 967,00
R$ 258,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 258,00
100 G
R$ 435,00
250 G
R$ 967,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
293.38
Beilstein:
5322974
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.52
R$ 258,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
Molecular Biology
for molecular biology
descrição
anionic
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥94%
Formulário
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 600
número de agregação
2
técnica(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
atividade externa
DNase, RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O lauroil sarcosinato de sódio, o sal de sódio de um derivado de acila da sarcosina - um aminoácido natural que ocorre nos músculos e nos tecidos do corpo - destaca-se como um componente valioso na pesquisa de biologia molecular, bioquímica e biologia celular. Derivado de um ácido graxo natural e do derivado de aminoácido sarcosina, o N-Lauroylsarcosine é um surfactante aniônico biodegradável, geralmente sintetizado por meio de reações de acilação e neutralização envolvendo ácido láurico e sarcosina sódica.
Esse surfactante aniônico do tipo aminoácido, também reconhecido como amida de ácido graxo e detergente, apresenta potência desnaturante de proteínas e foi integrado a soluções de lise, como o ensaio cometa. Sua aplicação se estende aos protoplastos lisantes para isolamento cromossômico de DNA de Streptococcus mutans. Notavelmente, o lauroil sarcosinato de sódio, caracterizado por suas propriedades detergentes iônicas, é comumente empregado para purificar proteínas de membrana. Além disso, o lauroil sarcosinato de sódio também desempenha um papel crucial nas soluções concentradas de sal, facilitando a lise celular nos protocolos de purificação de RNA e na solubilização da membrana. Seja quebrando estruturas celulares ou facilitando a purificação de proteínas de membrana, esse surfactante suave se mostra valioso em várias aplicações nos campos da biologia e da bioquímica.
Aplicação
Adequado para
  • solubilização e separação de proteínas de membrana
  • lise de células durante o isolamento de RNA
  • inibição da hexoquinase
Características e benefícios
  • Adequado para pesquisas de biologia molecular, bioquímica e biologia celular
  • Pode ser usado para purificação e quantificação de proteínas
  • Produto de alta pureza para aplicações de pesquisa
Outras notas
Tensoativo aniônico.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
512.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
267 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
M Swenshon et al.
Journal of clinical microbiology, 36(7), 1902-1906 (1998-07-03)
The present study was designed to identify and comparatively investigate 35 beta-hemolytic streptococci isolated from stranded harbor porpoises or from animals caught in fishing nets of the North and Baltic seas. According to biochemical and serological data and to lectin
A R Günthert et al.
The Journal of cell biology, 134(4), 1089-1096 (1996-08-01)
Ligation of CD95 (APO-1/Fas) cell surface receptors induces death in apoptosis-sensitive cells. Induction of apoptosis in adherent gamma interferon-stimulated HT-29 and COLO 205 colon carcinoma cells by cross-linking CD95 with anti-APO-1 monoclonal antibody resulted in detachment of the cells from
Rhonda I Hobb et al.
Microbiology (Reading, England), 155(Pt 3), 979-988 (2009-02-28)
Although infection with Campylobacter jejuni is one of the leading causes of gastroenteritis worldwide, relatively little is known about the factors that are required to elicit a protective immune response. The need for a vaccine against this pathogen is well
Joanna A Korecka et al.
PloS one, 8(5), e63862-e63862 (2013-06-01)
Multiple genetic and environmental factors play a role in the development and progression of Parkinson's disease (PD). The main neuropathological hallmark of PD is the degeneration of dopaminergic (DAergic) neurons in the substantia nigra pars compacta. To study genetic and
Nadine Schrode et al.
Nature genetics, 51(10), 1475-1485 (2019-09-25)
The mechanisms by which common risk variants of small effect interact to contribute to complex genetic disorders are unclear. Here, we apply a genetic approach, using isogenic human induced pluripotent stem cells, to evaluate the effects of schizophrenia (SZ)-associated common
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf