Documentos
8.20613
Sigma-Aldrich
Guanidinium thiocyanate
for synthesis
Sinônimo(s):
Guanidinium thiocyanate
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
Número CAS:
Peso molecular:
118.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-812-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
pf
118 °C
solubilidade
1420 g/L
densidade
1.29 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
630 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
chave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Camphene 95%
Sigma-Aldrich
456055
Camphene
Fenol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00201
Fenol
Guanidina ≥98%
Sigma-Aldrich
50950
Guanidina
Guanidina for molecular biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
G3272
Guanidina