Documentos
G9277
Sigma-Aldrich
Tiocianato de guanidina
for molecular biology, ≥99%
Sinônimo(s):
Rodanida de guanidínio, Tiocianato de guanidínio
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Número CAS:
Peso molecular:
118.16
Beilstein:
3563461
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
Ensaio
≥99%
forma
powder or crystals
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry. )
técnica(s)
RNA extraction: suitable
cor
colorless to white,
pf
120-122 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
densidade
1.29 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
traços de cátion
Ba: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
aplicação(ões)
agriculture
atividade externa
DNase, RNase, none detected
cadeia de caracteres SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
chave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tiocianato de guanidina, ou guanidina, é um composto químico versátil amplamente utilizado em biologia molecular e pesquisa bioquímica. Atuando como um agente caotrópico, ele rompe as membranas das células e das organelas, facilitando a lise celular e o isolamento das organelas. Notavelmente, ele serve como um potente desnaturante de proteínas, superando o cloridrato de guanidina no desdobramento de proteínas. Essa propriedade é valiosa para a purificação de ácidos nucleicos de lisados de células brutas, separando efetivamente os ácidos nucleicos das proteínas desnaturadas.
Na purificação de ácidos nucleicos, o tiocianato de guanidina é eficaz na inativação de DNases e RNases, evitando a degradação de ácidos nucleicos e garantindo rendimentos favoráveis. Suas propriedades duplas de desnaturação e inibição de enzimas o tornam crucial para estudos de DNA e RNA. Além do isolamento de ácido nucleico, o tiocianato de guanidina é usado para lise celular e inativação de partículas virais durante extrações de RNA e DNA. Ele não apenas rompe as membranas, mas também desnatura as enzimas RNase e DNase, protegendo os ácidos nucleicos extraídos da degradação enzimática. A versatilidade do tiocianato de guanidina se estende a técnicas de biologia molecular, como PCR, Northern blotting e Southern blotting. Ele serve como um reagente vital nesses métodos, contribuindo para a análise e a amplificação bem-sucedidas dos ácidos nucleicos.
Aplicação
O tiocianato de guanidina foi usado:
  • para lise de linhagem celular de adenocarcinoma colorretal antes do isolamento do RNA
  • como inibidor de PCR no ensaio de qPCR de DNA mitocondrial (mtDNA) triplex
  • para extrair DNA do líquido cefalorraquidiano (LCR)
Agente caotrópico e forte desnaturante; solubiliza células.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O tiocianato de guanidina é um agente desnaturante usado rotineiramente no isolamento de RNA. Ele é usado como tampão de armazenamento de amostras de sangue total. O tiocianato de guanidina inativa nucleases e é ideal para armazenar e congelar amostras fecais para estudos de DNA. Ele é usado junto com fenol−clorofórmio na extração de RNA.
Características e benefícios
  • Surfactante altamente versátil para suas pesquisas em biologia celular e bioquímica
  • Adequado para extração de RNA em aplicações sensíveis de biologia molecular
  • Livre de DNase e RNase
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Development of a universal internal positive control
Kavlick MF
Biotechniques, 65(5), 275-280 (2018)
Direct isolation of poly (A)+ RNA from 4 M guanidine thiocyanate-lysed cell extracts using locked nucleic acid-oligo (T) capture
Jacobsen N, et al.
Nucleic Acids Research, 32(7), e64-e64 (2004)
Comprehensive PCR-based assay for detection and species identification of human herpesviruses
Johnson G, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 38(9), 3274-3279 (2000)
Preservation of nucleic acid integrity in guanidine thiocyanate lysates of whole blood
Kravchenko AV, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 32(6), 547-551 (2006)
Martin Roszkowski et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 648274-648274 (2021-05-11)
The extraction of high-quality ribonucleic acid (RNA) from tissues and cells is a key step in many biological assays. Guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform (AGPC) is a widely used and efficient method to obtain pure RNA from most tissues and cells. However, it