L5125
N-Lauroilsarcosina
≥94%
Sinônimo(s):
N-dodecanoil-N-metilglicina, Sarcosil NL
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥94%
Formulário
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
número de agregação
2
técnica(s)
oligo synthesis: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)