The stability of this solution has not been evaluated at −20°C. The freeze/thaw process may contribute to decomposition of the substrate solution. Signs of degradation include changes in color or turbidity and precipitation of the pNPP.
P7998
Alkaline Phosphatase Yellow
alkaline phosphatase substrate, chromogenic liquid
Sinônimo(s):
Alkaline phosphatase substrate solution (pNPP)
Selecione um tamanho
R$ 995,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 995,00
Em estoqueDetalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
Alkaline Phosphatase Yellow (pNPP) Liquid Substrate System for ELISA, ready to use solution
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Atenção
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
-
Can this be used after it has been frozen?
1 answer-