L4390
Dodecilsulfato de sódio
for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
descrição
anionic
Ensaio
≥98.5% (GC)
pf
204-207 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
traços de cátion
Pb: ≤10 ppm
absorção
≤0.3 at 260 nm in solution at 3%
≤0.3 at 280 nm in solution at 3%
atividade externa
DNase, RNase, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges