Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
L4509
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfato de sódio
Sodium dodecyl sulfate
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
Selecione um tamanho
10 G
R$ 220,00
25 G
R$ 300,00
100 G
R$ 597,00
250 G
R$ 1.164,00
500 G
R$ 2.017,00
1 KG
R$ 2.981,00
R$ 220,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 220,00
25 G
R$ 300,00
100 G
R$ 597,00
250 G
R$ 1.164,00
500 G
R$ 2.017,00
1 KG
R$ 2.981,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Beilstein:
3599286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
eCl@ss:
39093306
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 220,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
descrição
anionic
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 18,000
número de agregação
62
Impurezas
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
pf
204-207 °C (lit.)
temperatura de transição
cloud point >100 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
0.425 g/cm3
traços de cátion
Na: 7.0-9.0%
HLB
40
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O dodecil sulfato de sódio (SDS), ou lauril sulfato de sódio, é amplamente reconhecido como um surfatante aniônico dentro da classe de organossulfatos de compostos orgânicos. Sua eficácia como detergente abrange condições iônicas e aniônicas. O SDS desempenha um papel fundamental como desnaturante de proteínas, facilitando a solubilização e desnaturação de proteínas em procedimentos como extração de proteínas e SDS-PAGE. Sua importância na separação eletroforética de proteínas e lipídios estabelece sua indispensabilidade para o exame dessas moléculas em diversos experimentos biológicos. Concluindo, o dodecil sulfato de sódio é um elemento indispensável na exploração de moléculas biológicas no âmbito da pesquisa bioquímica e de biologia celular.
Aplicação
Detergente aniônico
O dodecil sulfato de sódio (SDS) foi usado:
  • na caracterização de cepas de Enterobacteriaceae com base na sensibilidade a compostos seletivos[1]
  • para tratar a pele humana in vitro e in vivo para avaliar o papel da localização nuclear da proteína de choque térmico de 27 kDa (HSP27) em possível irritação da pele[2]
  • na descelularização de tecido de válvula cardíaca suína[3]
  • para tratamento de espermatozoides para indução da descondensação de espermatozoides in vitro[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O dodecil sulfato de sódio (SDS) ajuda a romper rapidamente as membranas biológicas. Ele é utilizado normalmente como um dos principais componentes de diversos reagentes que são usados para purificar ácidos nucleicos. O SDS é capaz de bloquear a atividade de RNase e desoxirribonuclease (DNase).[5]
Características e benefícios
  • Adequado para pesquisas em biologia celular e bioquímica
  • Produto químico de alta pureza adequado para várias aplicações de pesquisa
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sub-Micellar Concentration of Sodium Dodecyl Sulphate Prevents Thermal Denaturation Induced Aggregation of Plant Lectin, Jacalin
Lavanya V, et al
The Protein Journal, 36(1), 17-27 (2017)
Utility of light scatter in the morphological analysis of sperm
Zucker RM, et al.
Cytometry, 39-47 (1992)
A rapid and reliable alternative to ISO 21528-1: 2004 for detection of Enterobacteriaceae
Joosten H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 125(3), 344-346 (2008)
Resilient ribonucleases
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 32-45 (1993)
Minimally immunogenic decellularized porcine valve provides in situ recellularization as a stentless bioprosthetic valve.
Iwai S, et al.
Journal of Artificial Organs : The Official Journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 10(1), 29-35 (2007)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review