GE27-2086-01
Uridine 5′-Triphosphate, 100 mM solution (UTP)
Cytiva 27-2086-01
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 25 μmol
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-2086-01
concentração
100 mM
cor
colorless
Colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application.
- Supplied in purified water as 100 mM solutions (pH 7.5).
- Extensively purified to yield a minimum of 99% in triphosphate form for solution (98% for lyophilized) to enhance incorporation and yield optimal experimental results.
- Available either as individual products or in a convenient set containing ATP, CTP, GTP, and UTP in separate tubes.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)