11277057001
Roche
Ribonucleoside Triphosphate Set
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each), suitable for DNA sequencing, >98% (HPLC)
Sinônimo(s):
atp, ctp, gtp, set of atp, ctp, gtp, utp, utp
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Lithium salts
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
embalagem
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
DNA sequencing: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
≥98% ribonucleoside triphosphates (HPLC), ≤1.5% ribonucleoside diphosphates, ≤0.5% ribonucleoside monophosphates.
Tested for the absence of RNases according to the current Quality Control procedures.
Definição da unidade
Outras notas
Ribonucleotides are also included in some kits (NTPs, buffer, and enzyme in separate vials).
Somente componentes do kit
- ATP, lithium salt 100 mM
- CTP, lithium salt 100 mM
- GTP, lithium salt 100 mM
- UTP, lithium salt 100 mM
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?