U6875
Uridine 5′-triphosphate tris salt
Type VI, ≥90%
Sinônimo(s):
UTP
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type VI
Ensaio
≥90%
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.C4H11NO3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
chave InChI
NHMNWWVJZZPKSL-IAIGYFSYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- to investigate its activation potential on the purinergic P2Y2 Receptor in THP1 monocytes
- as a component of non-radioactive nucleoside triphosphate solution used in in vitro RNA polymerase assay
- as a P2Y2 agonist in human embryonic kidney cells (HEK293T) in dynamic mass redistribution (DMR) assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges