C1506
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt
≥95%
Sinônimo(s):
CTP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
chave InChI
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Aplicação
- for the conversion of adenosine monophosphate (AMP) to adenosine diphosphate (ADP) in luminometry analysis
- in the preparation of ribonucleotide 5′-triphosphate precursors stocks for large-scale RNA synthesis
- to perform in vitro transcription
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup