Documentos Principais
6701
Millipore
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt
Sinônimo(s):
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt, UTP, 3Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2O15P3 · 3Na
Número CAS:
Peso molecular:
550.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/p-4/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
PGAVKCOVUIYSFO-XVFCMESISA-J
Descrição geral
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup