Documentos Principais
G6251
Sigma-Aldrich
βß-Glicerofosfato
≤0.20% L-α-isomer
Sinônimo(s):
BGF, Glicerol 2-fosfato
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
216.04 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Impurezas
≤0.20% L-α-isomer
pf
102-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
βO ß-glicerofosfato é um inibidor da serina-treonina fosfatase usado em tampões de reação de quinases. O BGP é frequentemente usado em combinação com outros inibidores de fosfatase/protease para inibição de amplo espectro. Ele funciona como um doador de fosfato orgânico e foi usado em meios de cultura para a diferenciação de células-tronco mesenquimais em células do tipo osteoblasto. O BGP também é usado para tamponar meios M17 para cultura de Lactococcus na expressão de proteínas recombinantes.
Inicia a diferenciação de células-tronco derivadas da medula óssea embebidas em um gel de colágeno/quitosana natural concebido para engenharia de tecidos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Buffer B70
Cold Spring Harbor Protocols, 2009, 11970-11970 (2009)
Buffer B70 (RNase-free)
Cold Spring Harbor Protocols, 2009, 11977-11977 (2009)
Limin Wang et al.
Biomaterials, 31(14), 3976-3985 (2010-02-23)
Chitosan and collagen type I are naturally derived materials used as cell carriers because of their ability to mimic the extracellular environment and direct cell function. In this study beta-glycerophosphate (beta-GP), an osteogenic medium supplement and a weak base, was
Cyril Boyault et al.
Genes & development, 21(17), 2172-2181 (2007-09-06)
A cellular defense mechanism counteracts the deleterious effects of misfolded protein accumulation by eliciting a stress response. The cytoplasmic deacetylase HDAC6 (histone deacetylase 6) was previously shown to be a key element in this response by coordinating the clearance of
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously