Documentos
F0392
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
fonte biológica
bovine fetus
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Select
forma
liquid
composição
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
O soro bovino fetal foi usado como suplemento para várias técnicas de cultura celular, uma vez que fornece diversos fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O soro bovino fetal (FBS) é um componente do meio de cultura de células animais. Contém hormônios e fatores de crescimento. O FBS promove culturas celulares in vitro, fornecendo proteínas de ligação, lipídios, minerais, fatores de fixação e disseminação.
Nota de preparo
Valor de corte de peso molecular: 10.000
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
  • Triplo-filtrado com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem?
Jochems CEA, et al.
Alternatives to Laboratory Animals : ATLA, 30(2), 219-227 (2002)
Blocking anaplerotic entry of glutamine into the TCA cycle sensitizes K-Ras mutant cancer cells to cytotoxic drugs
Saqcena M, et al.
Oncogene, 34(20), 2672-2672 (2015)
Liver Tissue Engineering Based on Poly (ethylen Glycol) Hydrogels (2010)
Direct interactions with both p27 and Cdk2 regulate Spy1-mediated proliferation in vivo and in vitro
Al Sorkhy M, et al.
Cell Cycle, 15(1), 128-136 (2016)
Aisling M Redmond et al.
PloS one, 14(11), e0225180-e0225180 (2019-11-21)
HER2 is a transmembrane receptor tyrosine kinase, which plays a key role in breast cancer due to a common genomic amplification. It is used as a marker to stratify patients in the clinic and is targeted by a number of
Artigos
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Conteúdo relacionado
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Explore nosso portfólio de soro bovino fetal (FBS) e determine o FBS certo para as necessidades e o orçamento de seu laboratório. Solicite uma amostra de soro.