F0685
Instant Foetal Bovine Serum
non-USA origin, lyophilized powder, sterile-filtered, γ-irradiated, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, serum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
esterilidade
γ-irradiated
sterile-filtered
Formulário
lyophilized powder
composição
hemoglobin (tested)
origem
non-USA origin
disponibilidade
available only in ( Europe, Middle East and Africa only)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)