Documentos Principais
F4135
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
FBS inativado termicamente, FCS inativado termicamente, Soro inativado termicamente, Soros inativados termicamente, FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
fonte biológica:
bovine fetus
origem:
USA origin
esterilidade:
sterile-filtered
Condições de expedição:
dry ice
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
composição
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O soro bovino fetal (FBS) continua sendo um suplemento de meio popular, porque tem diversas funções em cultura celular. O FBS fornece nutrientes, fatores de crescimento e de ligação, além de ajudar na proliferação. Ele também protege as células de dano oxidativo e apoptose. O FBS bloqueia a geração de espécies reativas ao oxigênio que, de outra forma, não são eliminadas em sistemas de meios isentos de soro (SFM).
Aplicação
O FBS obtido nos EUA é usado em diversas aplicações de cultura celular. O FBS fornece vários fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura.
O soro bovino fetal foi usado:
  • como componente do meio de Eagle modificado por Dulbecco (DME, DMEM), meio mínimo essencial de Eagle (EMEM), meio do instituto Roswell Park Memorial Institute (RPMI-1640), α-meio de Eagle modificado (αMEM) (MEM) e meio L-15 (Leibovitz);
  • como um componente do meio de bloqueio para tratar cortes do tronco cerebral;
  • para melhorar a adesão de explantes dérmicos.
Nota de preparo
Este produto é preparado por aquecimento a 56 °C por 30 minutos. O aquecimento do soro a 56 °C por 30 minutos inativa o sistema complemento para imunoensaios. A ativação por calor inativa também outros inibidores não determinados de crescimento celular em cultura.
Preparo por aquecimento a 56 °C por 30 minutos.
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
  • Triplo-filtrada com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas.
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Combining probiotic Phaeobacter inhibens DSM17395 and broad-host-range vibriophage KVP40 against fish pathogenic vibrios
Rasmussen BB, et al
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 513, 734415-734415 (2019)
Antileishmanial activity study and theoretical calculations for 4-amino-1, 2, 4-triazole derivatives
Suleymanouglu N, et al.
Journal of Molecular Structure, 1144, 80-86 (2017)
Hypoxia enhances secretion of matrix metalloproteinases in bovine dermal fibroblasts: an in vitro approach to bovine digital dermatitis
Akkoc A, et al.
Journal of Applied Animal Research, 46, 445-450 (2018)
Ming Guan et al.
American journal of translational research, 11(3), 1343-1358 (2019-04-12)
Aging and exposure to noise or ototoxic drugs are major causes of hair cell death leading to human hearing loss, and many agents have been developed to protect hair cells from apoptosis. Fetal bovine serum (FBS) is a fundamental ingredient
Sanjay Ghosh et al.
Nucleic acids research, 44(9), e84-e84 (2016-02-07)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) have emerged as regulators of gene expression across metazoa. Interestingly, some lncRNAs function independently of their transcripts - the transcription of the lncRNA locus itself affects target genes. However, current methods of loss-of-function analysis are insufficient
Artigos
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Conteúdo relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Explore nosso portfólio de soro bovino fetal (FBS) e determine o FBS certo para as necessidades e o orçamento de seu laboratório. Solicite uma amostra de soro.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.