Documentos
F0926
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
qualidade
USDA approved
composição
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O soro fetal bovino (FBS) ou soro de bezerro fetal é a fração do sangue remanescente após a coagulação natural do sangue. É originário do sangue coletado de um feto bovino através de um sistema fechado de coleta no matadouro. É o suplemento sérico mais amplamente utilizado em culturas celulares in vitro de células eucarióticas.
Aplicação
O FBS adquirido de países fora dos EUA aprovados pelo departamento de agricultura dos EUA (USDA) é usado em diversas aplicações de cultura celular. O FBS fornece vários fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura.
O soro fetal bovino foi usado nas seguintes culturas celulares:
  • culturas primárias de macrófagos humanos (células mononucleares foram ressuspensas em maio do Roswell Park Memorial Institute (RPMI) contendo soro fetal bovino (FBS), juntamente com outros componentes).
  • Cultura de tecido (fibroblastos embrionários de camundongo (MEFs) foram cultivados em meio DMEM suplementado com FBS, juntamente com outros componentes).
  • Isolamento e cultivo em 3D de organoides epiteliais primários de mamíferos
  • Cultura celular e meio (células endoteliais de veia umbilical humana (HUVECs) foram cultivadas em meio 2 de crescimento de células endoteliais suplementado com FBS e fatores de crescimento)
Adequação
O fornecimento aprovado pelo USDA refere-se a FBS produzido a partir de sangue coletado em países fora dos Estados Unidos que foram aprovados pelo USDA (Departamento de agricultura dos EUA) para exportação de produtos para os Estados Unidos. Os países elegíveis para exportação para os EUA incluem Austrália, Canadá, Chile, Costa Rica, Honduras, Islândia, Japão, México, Nova Zelândia, Nicarágua, Uruguai. O soro importado é testado para garantir a ausência de vírus exóticos antes da liberação pelo USDA.
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
  • Triplo-filtrada com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas.
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ling Huang et al.
PloS one, 9(2), e88893-e88893 (2014-03-04)
Use of fusion protein tags to investigate lysosomal proteins can be complicated by the acidic, protease-rich environment of the lysosome. Potential artifacts include degradation or release of the tag and acid quenching of fluorescence. Tagging can also affect protein folding
Carmen N Hernández-Candia et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 81-90 (2019-03-25)
Synthetic regulation of gene expression provides a powerful approach to reprogram molecular and cellular processes and test the function of specific genes and gene products. In the last decade, optogenetic systems that allow light-dependent gene regulation have become valuable tools
Weiran Shen et al.
Journal of virology, 89(19), 10097-10109 (2015-08-01)
Human bocavirus 1 (HBoV1) is a single-stranded DNA parvovirus that causes lower respiratory tract infections in young children worldwide. In this study, we identified novel splice acceptor and donor sites, namely, A1' and D1', in the large nonstructural protein (NS1)-encoding
Kevin Anton et al.
PloS one, 7(4), e35036-e35036 (2012-04-13)
Mesenchymal stem cells (MSCs) exhibit tropism for sites of tissue injury and tumors. However, the influence of the microenvironment on MSC phenotype and localization remains incompletely characterized. In this study, we begin to define a macrophage-induced MSC phenotype. These MSCs
Eliah R Shamir et al.
The Journal of cell biology, 204(5), 839-856 (2014-03-05)
Dissemination of epithelial cells is a critical step in metastatic spread. Molecular models of dissemination focus on loss of E-cadherin or repression of cell adhesion through an epithelial to mesenchymal transition (EMT). We sought to define the minimum molecular events
Artigos
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protocolos
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Conteúdo relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Explore nosso portfólio de soro bovino fetal (FBS) e determine o FBS certo para as necessidades e o orçamento de seu laboratório. Solicite uma amostra de soro.