D8900
Meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura de nutrientes de Ham F-12
With L-glutamine and 15 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Mistura 1:1 de DME/F-12
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
HEPES: 15 mM
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
glucose: 3.15 g/L
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- as a component of the culture medium for endometrial explants in vitro culture
- to immerse chitosan-gelatin-glycerol phosphate hydrogels for cytotoxicity evaluation
- to culture nucleus pulposus (NP) cells to culture human articular chondrocytes for evaluating the toxicity of baicalein
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.