D0547
Meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura de nutrientes de Ham F-12
With L-glutamine and trace elements, without HEPES and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Mistura 1:1 de DME/F-12
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
HEPES: no
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to culture cerebral cortices from mice embryos
- as a component of the human corneal epithelium (HCE) media for culturing human limbal explants
- to culture human corneal epithelial cell lines
Outras notas
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.